Läs mer
N-3-oxo-octanoyl-L-Homoserine lactone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-3-oxo-octanoyl-L-Homoserine lactone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO4/c1-2-3-4-5-9(14)8-11(15)13-10-6-7-17-12(10)16/h10H,2-8H2,1H3,(H,13,15)/t10-/m0/s1 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Formel vikt | 241.131 |
| Frakt skick | Room Temperature |