Läs mer
N-(3-Phenylpropionyl)glycine-2,2-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(3-Phenylpropionyl)glycine-2,2-D2 |
| CAS | 1219795-43-3 |
| Molekylformel | C11 D2 H11 N O3 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | N-(1-Oxo-3-phenylpropyl)glycine-2,2-d2, (3-Phenylpropionyl)glycine-d2, 2-(3-Phenylpropanamido)acetic-2,2-d2 acid, N-(3-Phenylpropanoyl)glycine-2,2,-d2, N-(3-Phenylpropionyl)glycine-d2, N-(3-Phenylpropionyl)glycine-2,2-d2, N-(3-Phenylpropionyl)glycine-2,2-D2, [(3-Phenylpropionyl)amino]acetic-2,2-d2 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H13NO3/c13-10(12-8-11(14)15)7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5 H,6-8H2,(H,12,13)(H,14,15)/i8D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(NC(=O)CCc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2-dideuterio-2-(3-phenylpropanoylamino)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.238 |
| Formel vikt | 209.102 g/mol |
| Visa mer |