Läs mer
N-(3-Phenylpropionyl)glycine, TRC
Produktkod. 30420899
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30420899 10 g
1 options
Produktkod. 30420899 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP33621010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(3-Phenylpropionyl)glycine
CAS 56613-60-6
Molekylformel C11 H13 N O3
Kvantitet 10 g
Synonym Glycine','N-(1-oxo-3-phenylpropyl)-, N-(1-Oxo-3-phenylpropyl)glycine, (3-Phenyl-propionylamino)-acetic acid, (3-Phenylpropionyl)glycine, 2-(3-Phenylpropanamido)acetic acid, N-(3-Phenylpropanoyl)glycine, N-(3-Phenylpropionyl)glycine, [(3-Phenylpropionyl)amino]acetic acid
InChI formel InChI=1S/C11H13NO3/c13-10(6-7-12-8-11(14)15)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,12H,6-8H2,(H,14,15)
LEDER OC(=O)CNCCC(=O)c1ccccc1
IUPAC-namn 2-[(3-oxo-3-phenylpropyl)amino]acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 207.23
Formel vikt 207.0895