Läs mer
N-(3-ftalimido-2-(R)-hydroxypropyl)-3-fluoro-4-(morfolinyl)anilin, TRC
Produktkod. 30424171
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30424171 25 mg
1 options
Produktkod. 30424171 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP38480025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(3-Phthalimido-2-(R)-hydroxypropyl)-3-fluoro-4-(morpholinyl)aniline
CAS 874340-08-6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C21 H22 F N3 O4
Kvantitet 25 mg
Synonym 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione','2-[(2R)-3-[[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl]-, 2-[(2R)-3-[[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[(2R)-3-[[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl]-1,3-isoindolinedione, N-(3-Phthalimido-2-(R)-hydroxypropyl)-3-fluoro-4-(morpholinyl)aniline
InChI formel InChI=1S/C21H22FN3O4/c22-18-11-14(5-6-19(18)24-7-9-29-10-8-24)23-12-15(26)13-25-20(27)16-3-1-2-4-17(16)21(25)28/h1-6,11,15,23,26H,7-10,12-13H2/t15-/m1/s1
LEDER O[C@H](CNc1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1)CN3C(=O)c4ccccc4C3=O
IUPAC-namn 2-[(2R)-3-(3-fluoro-4-morfolin-4-ylanilino)-2-hydroxypropyl]isoindol-1,3-dion
Molekylvikt (g/mol) 399.42
Formel vikt 399.1594