Läs mer
N-(3-Pyridyl)thiourea, 98+%
Produktkod. 11314534
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314534 1 g 1g
11324534 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11314534 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01284.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 30162-37-9 | C6H7N3S | 153,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30162-37-9
Molekylformel C6H7N3S
Molekylvikt (g/mol) 153.20
MDL-nummer MFCD00014635
InChI-nyckel CFOJQUGXHMGMOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridylthiourea, 1-3-pyridyl-2-thiourea, 1-pyridin-3-yl thiourea, pyridin-3-yl-thiourea, n-3-pyridyl thiourea, n-pyridin-3-ylthiourea, pyridin-3-yl thiourea, 1-pyridin-3-ylthiourea, amino 3-pyridylamino methane-1-thione, 3-pyridinylthiourea
PubChem CID 2760515
IUPAC-namn pyridin-3-yltiourea
LEDER NC(=S)NC1=CC=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(3-Pyridyl)thiourea
Smältpunkt 158°C to 162°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 472146
Formel vikt 153.21
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.