Läs mer
LNI Swissgas N.3 Refill för torkmedelskolonn
Produktkod. 17852029 Handla allt LNI Swissgas Produkter
Change view
Produkttyp:
Påfyllning av torkmedelskolonnen
Produktkod. Produkttyp
17852029 Påfyllning av torkmedelskolonnen
1 options
Produktkod. 17852029 Leverantör LNI Swissgas Leverantörsnummer 6930.00.093
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
N.3 refill för torkmedelskolonn.
  • För väteområde
  • Byt ut var 6:e månad
Specifikationer
Produkttyp Påfyllning av torkmedelskolonnen