Läs mer
N-3-(Sulfopropyl)-3-methoxy-5-methylaniline, TRC
Produktkod. 30412352
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30412352 10 mg
1 options
Produktkod. 30412352 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS69913310MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 766502-50-5
Molekylformel C11H17NO4S
Molekylvikt (g/mol) 259.32
Synonym 3-[(3-Methoxy-5-methylphenyl)amino]-1-propanesulfonic Acid, HMMPS
LEDER O=S(CCCNC1=CC(C)=CC(OC)=C1)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-3-(Sulfopropyl)-3-methoxy-5-methylaniline
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H17NO4S/c1-9-6-10(8-11(7-9)16-2)12-4-3-5-17(13,14)15/h6-8,12H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14,15)
Formel vikt 259.0878