Läs mer
N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea, 97%, Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea |
| Smältpunkt | 103°C to 106°C |
| Odör | Odorless |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Beilstein | 2695477 |
| Formel vikt | 220.22 |
| Procent renhet | 97% |