Läs mer
N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11388435
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11388435
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L10444.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1736-70-5
Molekylformel C8H7F3N2S
Molekylvikt (g/mol) 220.21
MDL-nummer MFCD00041171
InChI-nyckel WKRUQAYFMKZMPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl phenylthiourea, 1-3-trifluoromethyl phenyl thiourea, 3-trifluoromethyl phenyl thiourea, n-3-trifluoromethyl phenyl thiourea, thiourea, 3-trifluoromethyl phenyl, 1-3-trifluoromethyl phenyl-2-thiourea, amino 3-trifluoromethyl phenyl amino methane-1-thione, acmc-20ah62
PubChem CID 735844
IUPAC-namn [3-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
LEDER NC(=S)NC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Smältpunkt 103°C to 106°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2695477
Formel vikt 220.22
Procent renhet 97%