Läs mer
N-[3-(Trimetoxysilyl)propyl]etylendiamin, 97 %
Produktkod. 10276650 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10276650 100 g Glasflaska 100g
10492211 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10276650 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 216531000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    645.00 SEK
    551.65 SEK / 100g
    Save 93.35 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1760-24-3 | C8H22N2O3Si | 222,36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1760-24-3
Molekylformel C8H22N2O3Si
Molekylvikt (g/mol) 222.36
MDL-nummer MFCD00008173
InChI-nyckel PHQOGHDTIVQXHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-trimethoxysilyl propyl ethylenediamine, n-2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-2-aminoethylamino propyltrimethoxysilane, en-aptas, silicone a-1120, prosil 3128, aas-m, n1-3-trimethoxysilyl propyl ethane-1,2-diamine, unii-28zcs5ga8g, 3-2-aminoethyl aminopropyl trimethoxysilane
PubChem CID 15659
IUPAC-namn N'-(3-trimetoxisilylpropyl)etan-1,2-diamin
LEDER CO[Si](CCCNCCN)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0300g/mL, 1.03
Kokpunkt 261 °C
Flampunkt 136 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3O)3Si(CH2)3NHCH2CH2NH2
Brytningsindex 1,4425 till 1,4445
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: hydrolys
Formel vikt 222.36
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.