Läs mer
N-[3-(Trimetoxysilyl)propyl]-N,N,N-trimetydammoniumklorid, 50 % i metanol
Produktkod. 15485775
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15485775 25 g 25g
15495775 100 g 100g
15405785 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15485775 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66414.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    581.40 SEK
    460.65 SEK / 25g
    Save 120.75 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 35141-36-7 | C9H24ClNO3Si | 257,83 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35141-36-7
Molekylformel C9H24ClNO3Si
Molekylvikt (g/mol) 257.83
MDL-nummer MFCD00054225
InChI-nyckel FYZFRYWTMMVDLR-UHFFFAOYSA-M
Synonym n-trimethoxysilylpropyl-n,n,n-trimethylammonium chloride, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl propan-1-aminium chloride, 1-propanaminium, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride, trimethyl-3-trimethoxysilyl propylammonium chloride, trimethyl 3-trimethoxysilyl propyl azanium chloride, 1-propanaminium,n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride 1:1, 1-propanaminium, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride 1:1, 3-trimethoxysilylpropyl trimethylammonium chloride, acmc-20ak0r, trimethyl-3-trimethoxysilyl propyl ammonium
PubChem CID 94462
IUPAC-namn trimethyl(3-trimethoxysilylpropyl)azanium;chloride
LEDER C[N+](C)(C)CCC[Si](OC)(OC)OC.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]-N,N,N-trimethylammonium chloride
Namnnotering i 50 % metanol
Färg Färglös till gul
Densitet 0.930 g/mL
Flampunkt 11 °C (52 °F)
Brytningsindex 1.397
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1230
Beilstein 11593127
Känslighet Hygroskopisk
Formel vikt 257.83
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Trimethoxysilylpropyl-N,N,N-trimethylammonium chloride, 50% in Methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol, N-Trimethoxysilylpropyl-N,N,N-trimethylammonium chloride
RUO– Endast forskningsanvändning