Läs mer
N-[(3Alpha,5Beta,6Alpha,7Alpha)-6-Etyl-3,7-dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]-glycin Metylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(3alpha,5beta,6alpha,7alpha)-6-Ethyl-3,7-dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]-glycine Methyl Ester |
| CAS | 1922968-39-5 |
| Molekylformel | C29H49NO5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Methyl 2-((R)-4-((3R,5S,6R,7R,8S,9S,10S,13R,14S,17R)-6-Ethyl-3,7-dihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanamido)acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C29H49NO5/c1-6-19-23-15-18(31)11-13-29(23,4)22-12-14-28(3)20(8-9-21(28)26(22)27(19)34)17(2)7-10-24(32)30-16-25(33)35-5/h17-23,26-27,31,34H,6-16H2,1-5H3,(H,30,32)/t17-,18-,19-,20-,21+,22+,23+,26+,27-,28-,29-/m1/s1 |
| LEDER | CC[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)NCC(=O)OC)[C@@]3(C)CC[C@@H]2[C@@]4(C)CC[C@@H](O)C[C@@H]14 |
| IUPAC-namn | metyl 2-[[(4R)-4-[(3R,5S,6R,7R,8S,9S,10S,13R,14S,17R)-6-etyl-3,7-dihydroxi-10,13-dimetyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 491.7 |
| Formel vikt | 491.3611 |