Läs mer
N-[[4-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]phenyl]methylene]-4-fluorobenzenamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-((4-(((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)phenyl)methylene)-4-fluorobenzenamine |
| CAS | 179411-51-9 |
| Molekylformel | C19H24FNOSi |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24FNOSi/c1-19(2,3)23(4,5)22-18-12-6-15(7-13-18)14-21-17-10-8-16(20)9-11-17/h6-14H,1-5H3/b21-14+ |
| LEDER | CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(\C=N\c2ccc(F)cc2)cc1 |
| IUPAC-namn | (E)-1-[4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyphenyl]-N-(4-fluorophenyl)methanimine |
| Molekylvikt (g/mol) | 329.48 |
| Formel vikt | 329.1611 |