missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-[4-[[(1-Methylethyl)amino]acetyl]phenyl]methanesulphonamide Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 18072760
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18072760 100 mg
18072040 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18072760 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0046.02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

N-[4-[[(1-Methylethyl)amino]acetyl]phenyl]methanesulphonamide Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-[4-[((1-Methylethyl)amino)acetyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride
CAS 5576-49-8
Analyt- eller komponentnamn N-[4-[((1-Methylethyl)amino)acetyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H18 N2 O3 S . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Sotalol Hydrochloride Imp. B (EP), Sotalol Imp. B (EP), Sotalol USP Related Compound A, Sotalol USP RC A, N-[4-[[(1-Methylethyl)amino]acetyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride, Sotalol Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Sotalol Related Compound A as Hydrochloride, Sotalol Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Sotalol Impurity B as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H18N2O3S.ClH/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17;/h4-7,9,13-14H,8H2,1-3H3;1H
LEDER Cl.CC(C)NCC(=O)c1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1
IUPAC-namn N-[4-[2-(propan-2-ylamino)acetyl]phenyl]methanesulfonamide;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 306.81
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 306.0805 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.