Läs mer
N-[4-[2-[(1-metyletyl)amino]etyl]fenyl]metansulfonamidhydroklorid, Mikromol™
Beskrivning
N-[4-[2-[(1-metyletyl)amino]etyl]fenyl]metansulfonamid Hydroklorid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride |
| CAS | 16974-44-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H20 N2 O2 S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Sotalol Hydrochloride Imp. A (EP), Sotalol Imp. A (EP), Sotalol USP Related Compound C, Sotalol USP RC C, N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride, Sotalol Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Sotalol Related Compound C as Hydrochloride, Sotalol Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Sotalol Impurity A as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20N2O2S.ClH/c1-10(2)13-9-8-11-4-6-12(7-5-11)14-17(3,15)16;/h4-7,10,13-14H,8-9H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(C)NCCc1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1 |
| IUPAC-namn | N-[4-[2-(propan-2-ylamino)etyl]fenyl]metansulfonamid; hydroklorid |
| Visa mer |