Läs mer
N-[4-[2-[(1-metyletyl)amino]etyl]fenyl]metansulfonamidhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 18021570
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18021570 25 mg
18021270 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18021570 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0046.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-[4-[2-[(1-metyletyl)amino]etyl]fenyl]metansulfonamid Hydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride
CAS 16974-44-0
Analyt- eller komponentnamn N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H20 N2 O2 S . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Sotalol Hydrochloride Imp. A (EP), Sotalol Imp. A (EP), Sotalol USP Related Compound C, Sotalol USP RC C, N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride, Sotalol Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Sotalol Related Compound C as Hydrochloride, Sotalol Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Sotalol Impurity A as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H20N2O2S.ClH/c1-10(2)13-9-8-11-4-6-12(7-5-11)14-17(3,15)16;/h4-7,10,13-14H,8-9H2,1-3H3;1H
LEDER Cl.CC(C)NCCc1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1
IUPAC-namn N-[4-[2-(propan-2-ylamino)etyl]fenyl]metansulfonamid; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 292.83
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 292,1012 g/mol