Läs mer
N-[4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-glutamic Acid 1,5-Diethyl Ester 4-Methylbenzenesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-glutamic Acid 1,5-Diethyl Ester 4-Methylbenzenesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29N5O6.C7H8O3S/c1-3-34-18(30)12-11-17(23(33)35-4-2)27-21(31)15-8-5-14(6-9-15)7-10-16-13-26-20-19(16)22(32)29-24(25)28-20;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-6,8-9,13,17H,3-4,7,10-12H2,1-2H3,(H,27,31)(H4,25,26,28,29,32);2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t17-;/m0./s1 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Formel vikt | 655.2312 |
| Frakt skick | Room Temperature |