missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[4-[[(2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]glutamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-(((2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl)amino)benzoyl)glutamic Acid |
| CAS | 1236566-87-2 |
| Molekylformel | C19H20N8O5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N8O5/c20-15-14-16(27-19(21)26-15)23-8-11(24-14)7-22-10-3-1-9(2-4-10)17(30)25-12(18(31)32)5-6-13(28)29/h1-4,8,12,22H,5-7H2,(H,25,30)(H,28,29)(H,31,32)(H4,20,21,23,26,27) |
| LEDER | Nc1nc(N)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)cnc2n1 |
| IUPAC-namn | 2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 440.41 |
| Formel vikt | 440.1557 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?