Läs mer
N-[4-(2-Bromoethyl)phenyl]methanesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[4-(2-Bromoethyl)phenyl]methanesulfonamide |
| CAS | 90485-25-9 |
| Molekylformel | C9H12BrNO2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12BrNO2S/c1-14(12,13)11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5,11H,6-7H2,1H3 |
| LEDER | CS(=O)(=O)Nc1ccc(CCBr)cc1 |
| IUPAC-namn | N-[4-(2-bromoethyl)phenyl]methanesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.17 |
| Formel vikt | 276.9772 |