Läs mer
N-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-methanesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-methanesulfonamide |
| CAS | 115256-17-2 |
| Molekylformel | C9H12ClNO3S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12ClNO3S/c1-15(12,13)11-8-2-4-9(5-3-8)14-7-6-10/h2-5,11H,6-7H2,1H3 |
| LEDER | CS(=O)(=O)Nc1ccc(OCCCl)cc1 |
| IUPAC-namn | N-[4-(2-chloroethoxy)phenyl]methanesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.71 |
| Formel vikt | 249.0226 |