Läs mer
N-[4-(2-furyl)bensyl]-N-metylamin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10707105
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10707105 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10707105 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC34446DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[4-(2-Furyl)benzyl]-N-methylamine
CAS 859850-67-2
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Molekylformel C12H13NO
MDL-nummer MFCD08060507
Kvantitet 1 g
Synonym n-4-2-furyl benzyl-n-methylamine, 4-furan-2-yl phenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine,4-2-furanyl-n-methyl, 1-4-furan-2-yl phenyl-n-methylmethanamine, 4-2-furyl phenyl methyl methylamine
InChI-nyckel QJHXIMBULPYCDO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CNCC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CO1
IUPAC-namn {[4-(furan-2-yl)fenyl]metyl}(metyl)amin
Molekylvikt (g/mol) 187.24
PubChem CID 7537512
Formel vikt 187.24
Procent renhet 95%