Läs mer
N-[4-[3-(2,6-Diamino-1,4-dihydro-4-oxo-5-pyrimidinyl)-3-oxopropyl]benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[4-(3-(2,6-Diamino-1,4-dihydro-4-oxo-5-pyrimidinyl)-3-oxopropyl)]benzoic Acid |
| CAS | 1797982-74-1 |
| Molekylformel | C15H16N4O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Pemetrexed Impurity 46 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16N4O4/c1-23-14(22)9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(20)11-12(16)18-15(17)19-13(11)21/h2-3,5-6H,4,7H2,1H3,(H5,16,17,18,19,21) |
| LEDER | O=C(OC)C1=CC=C(CCC(C2=C(N)NC(N)=NC2=O)=O)C=C1 |
| IUPAC-namn | methyl 4-(3-(2,6-diamino-4-oxo-1,4-dihydropyrimidin-5-yl)-3-oxopropyl)benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.31 |
| Formel vikt | 316.12 |