missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl] Rabeprazole Sulfide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl)methyl] Rabeprazole Sulfide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H36N4O4S/c1-21-24(30-13-11-27(21)36-17-7-15-34-3)19-33-26-10-6-5-9-23(26)32-29(33)38-20-25-22(2)28(12-14-31-25)37-18-8-16-35-4/h5-6,9-14H,7-8,15-20H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 536.2457 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?