Läs mer
N-(4-(4-Acetamido-2-hydroxyphenoxy)phenyl)acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-(4-Acetamido-2-hydroxyphenoxy)phenyl)acetamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N2O4/c1-10(19)17-12-3-6-14(7-4-12)22-16-8-5-13(9-15(16)21)18-11(2)20/h3-9,21H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20) |
| Procent renhet | >95% |