Läs mer
N-[[4-[[(4-Amino[1,1'-bifenyl]-3-yl)amino]karbonyl]fenyl]metyl]karbamacsyra metylester-d3, TRC
Produktkod. 30325803
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30325803 1 mg
30325327 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30325803 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6016321MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[(4-[((4-Amino[1,1'-biphenyl]-3-yl)amino)carbonyl]phenyl)methyl]carbamic Acid Methyl Ester-d3
Molekylformel C22 H18 D3 N3 O3
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C22H21N3O3/c1-28-22(27)24-14-15-7-9-17(10-8-15)21(26)25-20-13-18(11-12-19(20)23)16-5-3-2-4-6-16/h2-13H,14,23H2,1H3,(H,24,27)(H,25,26)/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])OC(=O)NCc1ccc(cc1)C(=O)Nc2cc(ccc2N)c3ccccc3
IUPAC-namn trideuteriometyl N-[[4-[(2-amino-5-fenylfenyl)karbamoyl]fenyl]metyl]karbamat
Molekylvikt (g/mol) 378.439
Formel vikt 378.177