missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[4-[[4-(Chloromethyl)benzoyl]amino]-2-methylphenyl]-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[4-[(4-(Chloromethyl)benzoyl)amino]-2-methylphenyl]-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine |
| CAS | 796738-74-4 |
| Molekylformel | C24 H20 Cl N5 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-(Chloromethyl)-N-[3-methyl-4-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C24H20ClN5O/c1-16-13-20(28-23(31)18-6-4-17(14-25)5-7-18)8-9-21(16)29-24-27-12-10-22(30-24)19-3-2-11-26-15-19/h2-13,15H,14H2,1H3,(H,28,31)(H,27,29,30) |
| LEDER | Cc1cc(NC(=O)c2ccc(CCl)cc2)ccc1Nc3nccc(n3)c4cccnc4 |
| IUPAC-namn | 4-(chloromethyl)-N-[3-methyl-4-[[4-(3-pyridyl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 429.9 |
| Formel vikt | 429.1356 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?