Läs mer
N-(4,4'-Dimethoxytrityl)-8-bromoguanosine 2',3',5'-Triacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4,4'-Dimethoxytrityl)-8-bromoguanosine 2',3',5'-Triacetate |
| CAS | 1096020-93-7 |
| Molekylformel | C37H36BrN5O10 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N-[Bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-8-bromoguanosine 2',3',5'-Triacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C37H36BrN5O10/c1-20(44)50-19-28-30(51-21(2)45)31(52-22(3)46)34(53-28)43-32-29(39-35(43)38)33(47)41-36(40-32)42-37(23-9-7-6-8-10-23,24-11-15-26(48-4)16-12-24)25-13-17-27(49-5)18-14-25/h6-18,28,30-31,34H,19H2,1-5H3,(H2,40,41,42,47)/t28-,30-,31-,34-/m1/s1 |
| LEDER | COc1ccc(cc1)C(NC2=NC(=O)c3nc(Br)n([C@@H]4O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]4OC(=O)C)c3N2)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6 |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetyloxy-5-[2-[[bis(4-methoxyphenyl)-phenylmethyl]amino]-8-bromo-6-oxo-3H-purin-9-yl]oxolan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 790.61 |
| Formel vikt | 789.1646 |