Läs mer
N-(4,4’-Dinitro-biphenyl-2-yl)benzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4,4'-Dinitro-biphenyl-2-yl)benzamide |
| CAS | 84682-33-7 |
| Molekylformel | C19H13N3O5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N-(4,4-Dinitro-Biphenyl-2-Yl)Benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H13N3O5/c23-19(14-4-2-1-3-5-14)20-18-12-16(22(26)27)10-11-17(18)13-6-8-15(9-7-13)21(24)25/h1-12H,(H,20,23) |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)c2ccc(cc2NC(=O)c3ccccc3)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | N-[5-nitro-2-(4-nitrophenyl)phenyl]benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 363.32 |
| Formel vikt | 363.0855 |