Läs mer
N-[4-(4-Fluorophenyl)-5-[(1E)-3-hydroxy-1-propen-1-yl]-6-(1-methylethyl)-2-pyrimidinyl]-N-methyl-methanesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[4-(4-Fluorophenyl)-5-[(1E)-3-hydroxy-1-propen-1-yl]-6-(1-methylethyl)-2-pyrimidinyl]-N-methyl-methanesulfonamide |
| CAS | 910867-08-2 |
| Molekylformel | C18H22FN3O3S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-[4-(4-Fluorophenyl)-5-[(1E)-3-hydroxy-1-propen-1-yl]-6-isopropyl-2-pyrimidinyl]-N-methyl-methanesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22FN3O3S/c1-12(2)16-15(6-5-11-23)17(13-7-9-14(19)10-8-13)21-18(20-16)22(3)26(4,24)25/h5-10,12,23H,11H2,1-4H3/b6-5+ |
| LEDER | CC(C)c1nc(nc(c1\C=C\CO)c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | N-[4-(4-fluorophenyl)-5-[(E)-3-hydroxyprop-1-enyl]-6-propan-2-ylpyrimidin-2-yl]-N-methylmethanesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 379.45 |
| Formel vikt | 379.1366 |