Läs mer
N-[4-(4-fluorfenyl)-5-formyl-6-(1-metyletyl)-2-pyrimidinyl]-N-metan-metansulfonamid, TRC
Produktkod. 30402799
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30402799 1 g
1 options
Produktkod. 30402799 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5953651G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-carbaldehyde
CAS 147118-37-4
Molekylformel C16 H18 F N3 O3 S
Kvantitet 1 g
Synonym Methanesulfonamide, N-[4-(4-fluorophenyl)-5-formyl-6-(1-methylethyl)-2-pyrimidinyl]-N-methyl-, N-[4-(4-Fluorophenyl)-5-formyl-6-(1-methylethyl)-2-pyrimidinyl]-N-methylmethanesulfonamide, 4-(4-Fluorophenyl)-5-formyl-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidine, 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methyl-N-methylsulfonylamino)-5-pyrimidinecarboxaldehyde, N-[4-(4-Fluorophenyl)-5-formyl-6-isopropylpyrimidin-2-yl]-N-methylmethanesulfonamide, 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-carbaldehyde
InChI formel InChI=1S/C16H18FN3O3S/c1-10(2)14-13(9-21)15(11-5-7-12(17)8-6-11)19-16(18-14)20(3)24(4,22)23/h5-10H,1-4H3
LEDER CC(C)c1nc(nc(c1C=O)c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C
IUPAC-namn N-[4-(4-fluorfenyl)-5-formyl-6-propan-2-ylpyrimidin-2-yl]-N-metylmetansulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 351.4
Formel vikt 351.1053