Läs mer
N-[4-(4-fluorfenyl)-5-formyl-6-isopropyl-2-pyrimidinyl]-N-metylmetansulfonamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15475505
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15475505 25 g 25g
15465505 5 g 5g
15485505 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15475505 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61129.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 147118-37-4 | C16H18FN3O3S | 351.396 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147118-37-4
Molekylformel C16H18FN3O3S
Molekylvikt (g/mol) 351.396
MDL-nummer MFCD08458342
InChI-nyckel WOCOTUDOVSLFOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-4-fluorophenyl-5-formyl-6-isopropylpyrimidin-2-yl-n-methylmethanesulfonamide, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-methylsulfonyl amino pyrimidinyl-5-yl-formyl, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-methanesulfonylamino-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-methylsulfonylamino pyrimidine-5-carboxaldehyde, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-methanesulfonylamino pyrimidin-5-carboxaldehyde, n-4-4-fluorophenyl-5-formyl-6-isopropyl-pyrimidin-2-yl-n-methyl-methanesulfonamide, n-4-4-fluorophenyl-5-formyl-6-1-methylethyl-2-pyrimidinyl-n-methyl-methanesulfonamide, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-met, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-methylsulfonylamino pyrimidine-5-carbaldehyde
PubChem CID 10473133
IUPAC-namn N-[4-(4-fluorfenyl)-5-formyl-6-propan-2-ylpyrimidin-2-yl]-N-metylmetansulfonamid
LEDER CC(C)C1=NC(=NC(=C1C=O)C2=CC=C(C=C2)F)N(C)S(=O)(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[4-(4-Fluorophenyl)-5-formyl-6-isopropyl-2-pyrimidinyl]-N-methylmethanesulfonamide
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Formel vikt 351.4
Procent renhet 99%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.