Läs mer
N-[4-(4-Fluorophenyl)-5-hydroxymethyl-6-isopropylpyrimidin-2-yl]-N-methylmethanesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-methanol |
| CAS | 147118-36-3 |
| Molekylformel | C16 H20 F N3 O3 S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Methanesulfonamide, N-[4-(4-fluorophenyl)-5-(hydroxymethyl)-6-(1-methylethyl)-2-pyrimidinyl]-N-methyl-, N-[4-(4-Fluorophenyl)-5-(hydroxymethyl)-6-(1-methylethyl)-2-pyrimidinyl]-N-methylmethanesulfonamide, 5-(Hydroxymethyl)-4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidine, N-[4-(4-Fluorophenyl)-5-hydroxymethyl-6-isopropylpyrimidin-2-yl]-N-methylmethanesulfonamide, N-[4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-5-(hydroxymethyl)pyrimidin-2-yl]-N-methylmethanesulfonamide, 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20FN3O3S/c1-10(2)14-13(9-21)15(11-5-7-12(17)8-6-11)19-16(18-14)20(3)24(4,22)23/h5-8,10,21H,9H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)c1nc(nc(c1CO)c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | N-[4-(4-fluorophenyl)-5-(hydroxymethyl)-6-propan-2-ylpyrimidin-2-yl]-N-methylmethanesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 353.41 |
| Formel vikt | 353.1209 |