Läs mer
N-[4-(4-fluorfenyl)-6-(1-metyletyl)-5-[(1E)-3-oxo-1-propenyl]-2-pyrimidinyl]-N-metan-metansulfonamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-5-[(1E)-3-oxo-1-propenyl]-2-pyrimidinyl]-N-methyl-methanesulfonamide |
| CAS | 890028-66-7 |
| Molekylformel | C18H20FN3O3S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N-[4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-5-[(1E)-3-oxo-1-propenyl]-2-pyrimidinyl]-N-methyl-methanesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20FN3O3S/c1-12(2)16-15(6-5-11-23)17(13-7-9-14(19)10-8-13)21-18(20-16)22(3)26(4,24)25/h5-12H,1-4H3/b6-5+ |
| LEDER | CC(C)c1nc(nc(c1\C=C\C=O)c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | N-[4-(4-fluorfenyl)-5-[(E)-3-oxoprop-1-enyl]-6-propan-2-ylpyrimidin-2-yl]-N-metanmetansulfonamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 377.43 |
| Formel vikt | 377.1209 |