Läs mer
N-[4-[(4-hydroxyfenyl)amino]fenyl]acetamid, TRC
Produktkod. 30136211
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136211 1 g
30011148 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136211 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9512301G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93629-82-4
Molekylformel C14H14N2O2
Molekylvikt (g/mol) 242.27
IUPAC-namn N-(4-((4-hydroxyfenyl)amino)fenyl)acetamid
LEDER OC(C=C1)=CC=C1NC2=CC=C(NC(C)=O)C=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[4-[(4-Hydroxyphenyl)amino]phenyl]acetamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H14N2O2/c1-10(17)15-11-2-4-12(5-3-11)16-13-6-8-14(18)9-7-13/h2-9,16,18H,1H3,(H,15,17)
Formel vikt 242.11
Procent renhet >95%