Läs mer
N-[[4-[[[4-[[[tert-Butyloxykarbonyl]amino][1,1'-bifenyl]-3-yl]amino]karbonyl]fenyl]metyl]karbaminsyra metylester-d3, TRC
Produktkod. 30348663
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30348663 100 mg
30335015 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30348663 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB693442100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-((4-(((4-((tert-Butyloxycarbonyl)amino)(1,1'-biphenyl)-3-yl)amino)carbonyl)phenyl)methyl)carbamic Acid Methyl Ester-d3
Molekylformel C27H26D3N3O5
Kvantitet 100 mg
Synonym N-[[4-[[[4-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino][1,1'-biphenyl]-3-yl]amino]carbonyl]phenyl]methyl]carbamic Acid Methyl Ester-d3
InChI formel InChI=1S/C27H29N3O5/c1-27(2,3)35-26(33)30-22-15-14-21(19-8-6-5-7-9-19)16-23(22)29-24(31)20-12-10-18(11-13-20)17-28-25(32)34-4/h5-16H,17H2,1-4H3,(H,28,32)(H,29,31)(H,30,33)/i4D3
LEDER O=C(NC1=CC(C2=CC=CC=C2)=CC=C1NC(OC(C)(C)C)=O)C3=CC=C(CNC(OC([2H])([2H])[2H])=O)C=C3
IUPAC-namn Metyl-D3 (4-((4-(((tert-butoxykarbonyl)amino)-[1,1'-bifenyl]-3-yl)karbamoyl)benzyl)karbamat.
Molekylvikt (g/mol) 478.55
Formel vikt 478.23