Läs mer
N-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2,1,3-bensothiadiazol-4-amin, TRC
Produktkod. 30135385
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135385 100 mg
30008759 50 mg
30009722 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135385 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD453090100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51322-69-1
Molekylformel C9H9N5S
Molekylvikt (g/mol) 219.27
Synonym 2,1,3-Benzothiadiazol-4-amine, N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-, N-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine, Deschlorotizanidine, Deschloro tizanidine, Dechloro tizanidine
LEDER C1CN=C(Nc2cccc3nsnc23)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9N5S/c1-2-6(12-9-10-4-5-11-9)8-7(3-1)13-15-14-8/h1-3H,4-5H2,(H2,10,11,12)
Formel vikt 219.0579