missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-[4-[(5-Methylisoxazol-3-yl)sulphamoyl]phenyl]acetamide, Mikromol™

Produktkod. 30459998
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30459998 4 x 25 mg
30049464 25 mg
17991486 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30459998 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0227.0100254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

N-[4-[(5-Methylisoxazol-3-yl)sulphamoyl]phenyl]acetamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Acetylsulfamethoxazole
CAS 21312-10-7
Analyt- eller komponentnamn Acetylsulfamethoxazole
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H13 N3 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Sulfamethoxazole Imp. A (EP), Sulfamethoxazole USP Related Compound A, Sulfamethoxazole USP RC A, N-[4-[(5-Methylisoxazol-3-yl)sulphamoyl]phenyl]acetamide, Sulfamethoxazole Related Compound A, Sulfamethoxazole Impurity A
InChI formel InChI=1S/C12H13N3O4S/c1-8-7-12(14-19-8)15-20(17,18)11-5-3-10(4-6-11)13-9(2)16/h3-7H,1-2H3,(H,13,16)(H,14,15)
Lösningstyp Neat
LEDER CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cc(C)on2
IUPAC-namn N-[4-[(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)sulfamoyl]phenyl]acetamide
Molekylvikt (g/mol) 295.31
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 295.0627 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.