Läs mer
N-(4,6-Dichloro-5-formamidopyrimidin-2-yl)acetamide, Mikromol™
Produktkod. 30049228
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30049228 25 mg
1 options
Produktkod. 30049228 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3249.160025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-(4,6-Dichloro-5-formamidopyrimidin-2-yl)acetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4,6-Dichloro-5-formamidopyrimidin-2-yl)acetamide
CAS 136470-91-2
Analyt- eller komponentnamn N-(4,6-Dichloro-5-formamidopyrimidin-2-yl)acetamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H6 Cl2 N4 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Acetamide, N-[4,6-dichloro-5-(formylamino)-2-pyrimidinyl]-, N-[4,6-Dichloro-5-(formylamino)-2-pyrimidinyl]acetamide
InChI formel InChI=1S/C7H6Cl2N4O2/c1-3(15)11-7-12-5(8)4(10-2-14)6(9)13-7/h2H,1H3,(H,10,14)(H,11,12,13,15)
LEDER CC(=O)Nc1nc(Cl)c(NC=O)c(Cl)n1
IUPAC-namn N-(4,6-dichloro-5-formamidopyrimidin-2-yl)acetamide
Molekylvikt (g/mol) 249.0541
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 247.9868 g/mol