Läs mer
N-[4,6-Dichloro-5-(formylamino)-2-pyrimidinyl]acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4,6-Dichloro-5-formamidopyrimidin-2-yl)acetamide |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6Cl2N4O2/c1-3(15)11-7-12-5(8)4(10-2-14)6(9)13-7/h2H,1H3,(H,10,14)(H,11,12,13,15) |
| Formel vikt | 247.9868 |