Läs mer
N-(4,6-Dimethyl-2-pyridyl)thiourea, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15486507
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15486507 1 g 1g
15406517 250 mg 250mg
15496507 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15486507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33661.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 49600-35-3
Molekylformel C8H11N3S
Molekylvikt (g/mol) 181.26
MDL-nummer MFCD15525456
InChI-nyckel ZXQTZSMIBLLDGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dimethyl-pyridin-2-yl-thiourea, n-4,6-dimethyl-2-pyridinyl thiourea, n-4,6-dimethyl-2-pyridyl thiourea
PubChem CID 13608509
IUPAC-namn (4,6-dimethylpyridin-2-yl)thiourea
LEDER CC1=CC(C)=NC(NC(N)=S)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4,6-Dimethyl-2-pyridyl)thiourea
Smältpunkt 238°C to 243°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 181.25
Procent renhet 97%