Läs mer
N-(4,6-Dimethyl-2-pyridyl)thiourea, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4,6-Dimethyl-2-pyridyl)thiourea |
| Smältpunkt | 238°C to 243°C |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 181.25 |
| Procent renhet | 97% |