Läs mer
N-(4-Acetyl-3-methylphenyl)acetamide, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 30963554
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30963554 250 mg 250mg
30958488 5 g 5g
30950326 25 g 25g
30961860 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30963554 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD13196250mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-Acetyl-3-methylphenyl)acetamide
CAS 34956-31-5
Molekylformel C11H13NO2
MDL-nummer MFCD02258876
Kvantitet 250 mg
LEDER CC(NC1=CC=C(C(C)=O)C(C)=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 191.23
Procent renhet 95%