Läs mer
N-[4-[Acetyl-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)sulfamoyl]phenyl]acetamide (Diacetylsulfadimidine; Diacetylsulfamethazine), Mikromol™
Beskrivning
N-[4-[Acetyl-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)sulfamoyl]phenyl]acetamide (Diacetylsulfadimidine; Diacetylsulfamethazine)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[4-[Acetyl-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)sulfamoyl]phenyl]acetamide |
| CAS | 59224-69-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-[4-[Acetyl-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)sulfamoyl]phenyl]acetamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H18 N4 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | N-[[4-(Acetylamino)phenyl]sulfonyl]-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N4O4S/c1-10-9-11(2)18-16(17-10)20(13(4)22)25(23,24)15-7-5-14(6-8-15)19-12(3)21/h5-9H,1-4H3,(H,19,21) |
| LEDER | CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(C(=O)C)c2nc(C)cc(C)n2 |
| IUPAC-namn | N-[4-[acetyl-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)sulfamoyl]phenyl]acetamide |
| Visa mer |