Läs mer
N’-(4-Acetylaminophenyl)-N,N-dimethylacetamidine-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N'-(4-Acetylaminophenyl)-N,N-dimethylacetamidine-d6 |
| CAS | 1795137-54-0 |
| Molekylformel | C12 H11 D6 N3 O |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N3O/c1-9(15(3)4)13-11-5-7-12(8-6-11)14-10(2)16/h5-8H,1-4H3,(H,14,16)/b13-9+/i3D3,4D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(\C(=N\c1ccc(NC(=O)C)cc1)\C)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | N-[4-[(E)-1-[bis(trideuteriomethyl)amino]ethylideneamino]phenyl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.32 |
| Formel vikt | 225.1748 |