missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N’-(4-Acetylaminophenyl)-N,N-dimethylacetamidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N'-(4-Acetylaminophenyl)-N,N-dimethylacetamidine |
| CAS | 1358054-66-6 |
| Molekylformel | C12 H17 N3 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N'-(4-Acetylaminophenyl)-N,N-Dimethylacetamidine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N3O/c1-9(15(3)4)13-11-5-7-12(8-6-11)14-10(2)16/h5-8H,1-4H3,(H,14,16)/b13-9+ |
| LEDER | CN(C)\C(=N\c1ccc(NC(=O)C)cc1)\C |
| IUPAC-namn | N-[4-[(E)-1-(dimethylamino)ethylideneamino]phenyl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.28 |
| Formel vikt | 219.1372 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?