Läs mer
N-(4-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine |
| CAS | 112696-91-0 |
| Molekylformel | C16 H15 N5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1,4-Benzenediamine, 2-methyl-N1-[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]-, 2-Methyl-N1-[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]-1,4-benzenediamine, 2-Methyl-N-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzene-1,4-diamine, N-(2-Methyl-4-aminophenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15N5/c1-11-9-13(17)4-5-14(11)20-16-19-8-6-15(21-16)12-3-2-7-18-10-12/h2-10H,17H2,1H3,(H,19,20,21) |
| LEDER | Cc1cc(N)ccc1Nc2nccc(n2)c3cccnc3 |
| IUPAC-namn | 2-methyl-1-N-(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)benzene-1,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 277.32 |
| Formel vikt | 277.1327 |