missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(4-Amino-3-pyridinyl)-acetamide-d3 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Amino-3-pyridinyl)-acetamide-d3 Hydrochloride |
| CAS | 2733572-66-0 |
| Molekylformel | C7H6D3N3O •HCl |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N3O.ClH/c1-5(11)10-7-4-9-3-2-6(7)8;/h2-4H,1H3,(H2,8,9)(H,10,11);1H/i2D,3D,4D; |
| LEDER | NC1=C(NC(C)=O)C([2H])=NC([2H])=C1[2H].[H]Cl |
| IUPAC-namn | N-(4-aminopyridin-3-yl-2,5,6-d3)acetamide hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.64 |
| Formel vikt | 190.07 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?