Läs mer
N-(4-Amino-3-pyridinyl)-acetamide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Amino-3-pyridinyl)-acetamide Hydrochloride |
| CAS | 676464-96-3 |
| Molekylformel | C7H9N3O . HCl |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-(4-Amino-3-pyridinyl)-acetamide Monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N3O.ClH/c1-5(11)10-7-4-9-3-2-6(7)8;/h2-4H,1H3,(H2,8,9)(H,10,11);1H |
| LEDER | Cl.CC(=O)Nc1cnccc1N |
| IUPAC-namn | N-(4-aminopyridin-3-yl)acetamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.63 |
| Formel vikt | 187.0512 |