Läs mer
N-[4-Amino-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylpropanamide (FLU-6), TRC
Produktkod. 30348730
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30348730 10 mg
1 options
Produktkod. 30348730 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63080010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[4-amino-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylpropanamide
CAS 39235-51-3
Molekylformel C11 H13 F3 N2 O
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H13F3N2O/c1-6(2)10(17)16-7-3-4-9(15)8(5-7)11(12,13)14/h3-6H,15H2,1-2H3,(H,16,17)
LEDER CC(C)C(=O)Nc1ccc(N)c(c1)C(F)(F)F
IUPAC-namn N-[4-amino-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylpropanamide
Molekylvikt (g/mol) 246.229
Formel vikt 246.098