missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[4-Amino-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylpropanamide (FLU-6), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[4-amino-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylpropanamide |
| CAS | 39235-51-3 |
| Molekylformel | C11 H13 F3 N2 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13F3N2O/c1-6(2)10(17)16-7-3-4-9(15)8(5-7)11(12,13)14/h3-6H,15H2,1-2H3,(H,16,17) |
| LEDER | CC(C)C(=O)Nc1ccc(N)c(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | N-[4-amino-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylpropanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.229 |
| Formel vikt | 246.098 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?